Merck
605735
Sigma-Aldrich
Linoleic acid-13C18
99 atom % 13C, 97% (CP)
Synonim(y):
9-cis,12-cis-Linoleic acid-13C18, cis-9,cis-12-Octadecadienoic acid-13C18, 13C Labeled linoleic acid, 13C Labeled telfairic acid
About This Item
Wzór liniowy:
13CH3(13CH2)413CH=13CH13CH213CH=13CH(13CH2)713CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
298.31
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352211
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.12
czystość izotopowa
99 atom % 13C
Poziom jakości
Próba
97% (CP)
Formularz
liquid
bp
229-230 °C/16 mmHg
mp
-5 °C
gęstość
0.957 g/mL at 25 °C
przesunięcie masy
M+18
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[13CH3][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2]\[13CH]=[13CH]/[13CH2]\[13CH]=[13CH]/[13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13C](O)=O
InChI
1S/C18H32O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h6-7,9-10H,2-5,8,11-17H2,1H3,(H,19,20)/b7-6-,10-9-/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1,7+1,8+1,9+1,10+1,11+1,12+1,13+1,14+1,15+1,16+1,17+1,18+1
Klucz InChI
OYHQOLUKZRVURQ-AZEGGMGZSA-N
Zastosowanie
This product may be used as an analytical standard.
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Global Trade Item Number
SKUGTIN
605735-100MG4061838205063