Kluczowe dokumenty
733326
cis-4,7,10,13,16,19-Docosahexaenoic acid-21,21,22,22,22-d5
≥98 atom % D, ≥98% (CP)
Synonim(y):
DHA-d5
About This Item
Polecane produkty
czystość izotopowa
≥98 atom % D
Poziom jakości
Próba
≥98% (CP)
Postać
liquid
przesunięcie masy
M+5
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CCC(O)=O
InChI
1S/C22H32O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22(23)24/h3-4,6-7,9-10,12-13,15-16,18-19H,2,5,8,11,14,17,20-21H2,1H3,(H,23,24)/b4-3-,7-6-,10-9-,13-12-,16-15-,19-18-/i1D3,2D2
Klucz InChI
MBMBGCFOFBJSGT-RPBOKJFVSA-N
Powiązane kategorie
Opakowanie
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
143.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
62 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?