Merck
490423
Sigma-Aldrich
Oleic acid-1-13C
99 atom % 13C
About This Item
Wzór liniowy:
CH3(CH2)7CH=CH(CH2)713CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
283.45
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352202
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
99 atom % 13C
Poziom jakości
Próba
99% (CP)
współczynnik refrakcji
n20/D 1.4595 (lit.)
bp
192-195 °C/1.2 mmHg (lit.)
mp
13.4 °C (lit.)
gęstość
0.893 g/mL at 25 °C
przesunięcie masy
M+1
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[H]\C(CCCCCCCC)=C(/[H])CCCCCCC[13C](O)=O
InChI
1S/C18H34O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h9-10H,2-8,11-17H2,1H3,(H,19,20)/b10-9-/i18+1
Klucz InChI
ZQPPMHVWECSIRJ-OLLJCFGNSA-N
Powiązane kategorie
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)