Merck
605646
Sigma-Aldrich
Palmitic acid-16-13C
99 atom % 13C, 99% (CP)
Synonim(y):
Hexadecanoic acid-16-13C
About This Item
Wzór liniowy:
13CH3(CH2)14CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
257.42
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352106
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.12
czystość izotopowa
99 atom % 13C
Poziom jakości
Próba
99% (CP)
Formularz
solid
mp
61-64 °C (lit.)
przesunięcie masy
M+1
ciąg SMILES
[13CH3]CCCCCCCCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C16H32O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16(17)18/h2-15H2,1H3,(H,17,18)/i1+1
Klucz InChI
IPCSVZSSVZVIGE-OUBTZVSYSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)