Kluczowe dokumenty
21604
2-Bromohexadecanoic acid
≥99.0% (GC)
Synonim(y):
2-Bromopalmitic acid
About This Item
Polecane produkty
Próba
≥99.0% (GC)
Formularz
solid
mp
52-54 °C
rozpuszczalność
methanol: soluble 1 g/10 mL, clear, colorless
chloroform: soluble
ethanol: soluble
water: insoluble
grupa funkcyjna
bromo
carboxylic acid
ciąg SMILES
CCCCCCCCCCCCCCC(Br)C(O)=O
InChI
1S/C16H31BrO2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15(17)16(18)19/h15H,2-14H2,1H3,(H,18,19)
Klucz InChI
DPRAYRYQQAXQPE-UHFFFAOYSA-N
informacje o genach
human ... PPARD(5467)
Opis ogólny
Zastosowanie
<li><strong>Zastosowania w chemio-immunoterapii:</strong> Kwas 2-bromoheksadekanowy został wykorzystany do stworzenia bioaktywnych nanocząstek hybrydowych pochodzących z analogów kwasów tłuszczowych do chemio-immunoterapii raka, wykazując potencjał w leczeniu raka bez potrzeby stosowania przeciwciał (Tan et al., 2023).</li>
<li><strong>Drug Target Identification for Coronavirus:</strong> 2-bromopalmitynian (2-BP) może być stosowany jako inhibitor i jest stosowany do tłumienia leczenia SADS-CoV (Luo i in., 2021).</li>
<li><strong>Wzmocnienie terapii przeciwnowotworowej:</strong> Związek ten wykazał skuteczność w uwrażliwianiu komórek kostniakomięsaka na apoptozę indukowaną adriamycyną poprzez modulację CHOP, co wskazuje na jego potencjał terapeutyczny we wzmacnianiu leczenia raka (Xu et al., 2019).</li>
<li><strong>Lokalizacja białek błonowych w komórkach Sertoliego: </strong>Był zaangażowany w badania związane z lokalizacją receptora androgenowego w błonach plazmatycznych poprzez wiązanie z kaweoliną-1 w mysich komórkach Sertoliego, przyczyniając się do zrozumienia komórkowych szlaków sygnałowych. Jest stosowany do hamowania palmitoilacji receptora androgenowego (AR) i stosowany do oceny wpływu inhibitora na translokację receptora androgenowego (AR) (Deng et al., 2017).</li>
<li><strong>Inhibicja palmitoilacji:</strong> Kwas 2-bromoheksadekanowy został sprofilowany jako nieodwracalny inhibitor palmitoilacji, zapewniając wgląd w regulację modyfikacji białek i ich implikacje w różnych chorobach (Davda et al., 2013).</li>
</ul>
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Chromatograms
application for HPLCNasz zespół naukowców ma doświadczenie we wszystkich obszarach badań, w tym w naukach przyrodniczych, materiałoznawstwie, syntezie chemicznej, chromatografii, analityce i wielu innych dziedzinach.