Key Documents
00740580
Quercitrin
primary reference standard
Synonim(y):
3,3′,4′,5,7-Pentahydroxyflavone 3-rhamnoside, 3-O-Rhamnosylquercetin, Quercetin 3-rhamnoside, Quercimelin, Quercitroside
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
primary reference standard
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
producent / nazwa handlowa
HWI
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
ciąg SMILES
C[C@@H]1O[C@@H](OC2=C(Oc3cc(O)cc(O)c3C2=O)c4ccc(O)c(O)c4)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C21H20O11/c1-7-15(26)17(28)18(29)21(30-7)32-20-16(27)14-12(25)5-9(22)6-13(14)31-19(20)8-2-3-10(23)11(24)4-8/h2-7,15,17-18,21-26,28-29H,1H3/t7-,15-,17+,18+,21-/m0/s1
Klucz InChI
OXGUCUVFOIWWQJ-HQBVPOQASA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Exact content by quantitative NMR can be found on the certificate.
Zastosowanie
Inne uwagi
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Protokoły
Coumaric acid; Quercitrin; Myricetin; Quercetin