Kluczowe dokumenty
337951
Quercetin hydrate
≥95%
Synonim(y):
2-(3,4-Dihydroxyphenyl)-3,5,7-trihydroxy-4H-1-benzopyran-4-one hydrate
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
≥95%
rozpuszczalność
DMSO: slightly soluble
grupa funkcyjna
ketone
ciąg SMILES
[H]O[H].Oc1cc(O)c2C(=O)C(O)=C(Oc2c1)c3ccc(O)c(O)c3
InChI
1S/C15H10O7.H2O/c16-7-4-10(19)12-11(5-7)22-15(14(21)13(12)20)6-1-2-8(17)9(18)3-6;/h1-5,16-19,21H;1H2
Klucz InChI
OKXFBEYCJRMINR-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
337951-25G | 4061835052301 |
337951-100G | 4061835052295 |
337951-5KG |