Kluczowe dokumenty
17793
Quercetin 3-β-D-glucoside
≥90% (HPLC)
Synonim(y):
3,3′,4′,5,7-Pentahydroxyflavone 3-β-glucoside, Isoquercitrin
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
≥90% (HPLC)
Zastosowanie
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
OC[C@H]1O[C@@H](OC2=C(Oc3cc(O)cc(O)c3C2=O)c4ccc(O)c(O)c4)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C21H20O12/c22-6-13-15(27)17(29)18(30)21(32-13)33-20-16(28)14-11(26)4-8(23)5-12(14)31-19(20)7-1-2-9(24)10(25)3-7/h1-5,13,15,17-18,21-27,29-30H,6H2/t13-,15-,17+,18-,21+/m1/s1
Klucz InChI
OVSQVDMCBVZWGM-QSOFNFLRSA-N
informacje o genach
mouse ... Hexa(15211)
Opis ogólny
Zastosowanie
- as a dietary flavonoid supplement to check its binding capacity with human small ubiquitin-related modifier 1 (SUMO1) protein using surface plasmon resonance (SPR)
- as an inhibitor for Escherichia coli adenosine triphosphate (ATP) synthase
- as an anti-aggregation agent to test its activity against β-amyloid, green fluorescent protein (GFP), and chymotrypsinogen proteins
Działania biochem./fizjol.
Opakowanie
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Protokoły
HPLC Analysis of Polyphenols in Nero d'Avola Red Wine on Discovery® HS C18 (UV 280 nm)