Kluczowe dokumenty
PHL82640
Quercetin 7-glucoside
phyproof® Reference Substance
Synonim(y):
7-O-β-D-glucopyranoside, 3,3′,4′,5,7-Pentahydroxyflavone 7-glucoside, Quercimeritrin, Quercimeritroside, Quercimetrin
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
primary reference standard
linia produktu
phyproof® Reference Substance
Próba
≥98.0% (HPLC)
producent / nazwa handlowa
PhytoLab
Zastosowanie
food and beverages
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
InChI
1S/C21H22O12/c22-6-13-15(26)17(28)19(30)21(33-13)31-8-4-11(25)14-12(5-8)32-20(18(29)16(14)27)7-1-2-9(23)10(24)3-7/h1-5,13,15,17-26,28-30H,6H2/t13-,15-,17+,18?,19-,20?,21-/m1/s1
Klucz InChI
BJAHHJOBSKZTFE-QOFRXWOZSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)