Merck
PHL84228
Kaempferol 3-gentiobioside
phyproof® Reference Substance
Synonim(y):
Kaempferol 3-O-gentiobioside, 3,4′,5,7-Tetrahydroxyflavone 3-gentiobioside
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C27H30O16
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
610.52
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
klasa czystości
primary reference standard
linia produktu
phyproof® Reference Substance
Próba
≥90.0% (HPLC)
Postać
solid
producent / nazwa handlowa
PhytoLab
Opis ogólny
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Informacje prawne
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)