Merck
SMB01066
Sigma-Aldrich
Rosiridin
≥90% (LC/MS-ELSD)
Synonim(y):
(-)-Rosiridin, (S)-Rosiridol 1-O-β-D-glukopiranozyd, 6′-O-Deacetylozyrydozyd C
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H28O7
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
332.39
Kod UNSPSC:
12352205
NACRES:
NA.25
pochodzenie biologiczne
plant
Próba
≥90% (LC/MS-ELSD)
Formularz
solid
masa cząsteczkowa
332.39
Zastosowanie
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
O1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]1CO)O)O)O)OC\C=C(\C(O)CC=C(C)C)/C
InChI
1S/C16H28O7/c1-9(2)4-5-11(18)10(3)6-7-22-16-15(21)14(20)13(19)12(8-17)23-16/h4,6,11-21H,5,7-8H2,1-3H3/b10-6+/t11?,12-,13-,14+,15-,16-/m1/s1
Klucz InChI
PBPYEEMQIFDGSQ-MIYBPCGNSA-N
Opis ogólny
Rosiridin, acykliczny monoterpenoid, jest naturalnym związkiem powszechnie występującym w roślinach Rhodiola rosea i Rhodiola sachalinensis . Obecne badania wskazują, że ten pochodzący z roślin metabolit może wykazywać różne działania biologiczne, w tym właściwości kardioprotekcyjne i neuroprotekcyjne.
Zastosowanie
Rosiridin to naturalny produkt pochodzący ze źródła roślinnego, który znajduje zastosowanie w bibliotekach przesiewowych związków, metabolomice, badaniach fitochemicznych i farmaceutycznych.
Działania biochem./fizjol.
Eksperymenty in vitro wykazały, że rozyrydyna ma właściwości hamujące zarówno monoaminooksydazy A, jak i B, co sugeruje jej potencjalną użyteczność terapeutyczną w leczeniu stanów takich jak depresja i choroba Alzheimera. W szczególności, Rosiridin wykazał znaczny wpływ hamujący na MAO B, z 83,8% stopniem hamowania w stężeniu 10 μM (pIC50=5,38).
Cechy i korzyści
  • Odpowiedni do badań biochemicznych i biomedycznych
  • Wszechstronność i możliwość dostosowania do szerokiej gamy zastosowań laboratoryjnych i badawczych
Inne uwagi
Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat naszej oferty biochemikaliów, wypełnij ten formularz.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)