Merck
PHL82650
Senegenin
phyproof® Reference Substance
Synonim(y):
12-(Chloromethyl)-2,3-dihydroxy-27-norolean-13-ene-23,28-dioic acid, Tenuigenin
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C30H45ClO6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
537.13
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
primary reference standard
linia produktu
phyproof® Reference Substance
Próba
≥95.0% (HPLC)
producent / nazwa handlowa
PhytoLab
Format
neat
ciąg SMILES
[H][C@]12[C@](CCC3=C2[C@@H](CCl)C[C@@]4([H])[C@@]3(C)CC[C@]5([H])[C@]4(C)C[C@H](O)[C@H](O)[C@]5(C(O)=O)C)(C(O)=O)CCC(C)(C)C1
InChI
1S/C30H45ClO6/c1-26(2)10-11-30(25(36)37)9-6-17-22(18(30)13-26)16(15-31)12-21-27(17,3)8-7-20-28(21,4)14-19(32)23(33)29(20,5)24(34)35/h16,18-21,23,32-33H,6-15H2,1-5H3,(H,34,35)(H,36,37)/t16-,18+,19+,20-,21+,23+,27+,28+,29+,30-/m1/s1
Klucz InChI
CWHJIJJSDGEHNS-MYLFLSLOSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Działania biochem./fizjol.
Senegenin (Tenuigenin) is a natural product from Polygala tenuifolia used in Chinese medicine with antioxidative and antiinflammatory activity. Senegenin has been studied for nootropic ability to improve cognition. In several independent studies, Tenuigenin attenuated α-synuclein-induced cytotoxicity and α-synuclein phosphorylation by down-regulating polo-like kinase 3 (PLK3) in α-synuclein cell model of Parkinson′s Disease, improved behavioral Y-maze learning by enhancing synaptic plasticity in mice, and attenuated hepatic ischemia-reperfusion induced cognitive dysfunction by increasing hippocampal N-methyl-D-aspartate (NMDA) receptor NR2B subunit expression in rats.
Informacje prawne
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)