Kluczowe dokumenty
901412
Palmitic acid-7,7,8,8-d4
endotoxin tested, ≥98 atom % D, ≥99% (CP)
Synonim(y):
Kwas heksadekanowy-7,7,8,8-d4
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16D4H28O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
260.45
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352106
Polecane produkty
czystość izotopowa
≥98 atom % D
Próba
≥99% (CP)
Formularz
solid
przydatność
endotoxin tested
przesunięcie masy
M+4
ciąg SMILES
CCCCCCCCC([2H])([2H])C([2H])([2H])CCCCCC(O)=O
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Wyłącznie do użytku badawczo-rozwojowego. Nie do leków, użytku domowego ani innych zastosowań. Za wszelkie inne zastosowania odpowiada wyłącznie użytkownik końcowy.
Testy na obecność endotoksyn są przeprowadzane na masowej postaci produktu przed jego podziałem. Ten test zbiorczy nie gwarantuje, że podzielona lub przepakowana podwielokrotność jest wolna od endotoksyn w momencie jej otrzymania lub użycia przez klienta i nie oznacza przydatności do jakiegokolwiek konkretnego celu. Jeśli produkt musi być wolny od endotoksyn w zamierzonym zastosowaniu, należy go przetestować przed faktycznym użyciem.
Testy na obecność endotoksyn są przeprowadzane na masowej postaci produktu przed jego podziałem. Ten test zbiorczy nie gwarantuje, że podzielona lub przepakowana podwielokrotność jest wolna od endotoksyn w momencie jej otrzymania lub użycia przez klienta i nie oznacza przydatności do jakiegokolwiek konkretnego celu. Jeśli produkt musi być wolny od endotoksyn w zamierzonym zastosowaniu, należy go przetestować przed faktycznym użyciem.
Opakowanie
Ten produkt może być dostępny z zapasów hurtowych i może być pakowany na żądanie. Aby uzyskać informacje na temat cen, dostępności i pakowania, prosimy o kontakt z Obsługą Klienta Stabilnych Izotopów.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)