Merck
605700
Sigma-Aldrich
Palmitic acid-5,6,7,8-13C4
99 atom % 13C, 99% (CP)
Synonim(y):
Hexadecanoic-5,6,7,8-13C4 acid
About This Item
Wzór liniowy:
CH3(CH2)7(13CH2)4(CH2)3CO2H
Masa cząsteczkowa:
260.39
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352202
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
99 atom % 13C
Poziom jakości
Próba
99% (CP)
Formularz
solid
mp
61-64 °C (lit.)
przesunięcie masy
M+4
ciąg SMILES
CCCCCCCC[13CH2][13CH2][13CH2][13CH2]CCCC(O)=O
InChI
1S/C16H32O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16(17)18/h2-15H2,1H3,(H,17,18)/i9+1,10+1,11+1,12+1
Klucz InChI
IPCSVZSSVZVIGE-BMHINFNASA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)