Merck
524956
Sigma-Aldrich
Estrone-2,4,16,16-d4 3-sulfate sodium salt
≥95 atom % D, ≥99% (CP), contains 35% TRIS-d5 as stabilizer
Synonim(y):
Estra-1,3,5(10)-trien-17-one-2,4,16,16-d4, 3-(sulfooxy)-, sodium salt)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18D4H17NaO5S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
376.44
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352211
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.12
czystość izotopowa
≥95 atom % D
Próba
≥99% (CP)
zawiera
35% TRIS-d5 as stabilizer
metody
mass spectrometry (MS): suitable
mp
300 °C (lit.)
przesunięcie masy
M+4
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[Na+].[2H]c1cc2[C@H]3CC[C@@]4(C)[C@@H](CC([2H])([2H])C4=O)[C@@H]3CCc2c([2H])c1OS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C18H22O5S.Na/c1-18-9-8-14-13-5-3-12(23-24(20,21)22)10-11(13)2-4-15(14)16(18)6-7-17(18)19;/h3,5,10,14-16H,2,4,6-9H2,1H3,(H,20,21,22);/q;+1/p-1/t14-,15-,16+,18+;/m1./s1/i3D,7D2,10D;
Klucz InChI
VUCAHVBMSFIGAI-IGBMKMNFSA-M
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)