T5411
Testosterone solution
1.0 mg/mL in 1,2-dimethoxyethane, drug standard
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
drug standard
Poziom jakości
drug control
Home Office Schedule 4.2
stężenie
1.0 mg/mL in 1,2-dimethoxyethane
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
clinical testing
format
single component solution
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[H][C@@]12CCC3=CC(=O)CC[C@]3(C)[C@@]1([H])CC[C@]4(C)[C@@H](O)CC[C@@]24[H]
InChI
1S/C19H28O2/c1-18-9-7-13(20)11-12(18)3-4-14-15-5-6-17(21)19(15,2)10-8-16(14)18/h11,14-17,21H,3-10H2,1-2H3/t14-,15-,16-,17-,18-,19-/m0/s1
Klucz InChI
MUMGGOZAMZWBJJ-DYKIIFRCSA-N
informacje o genach
human ... AR(367) , EBP(10682) , ESR1(2099) , PGR(5241) , SERPINA6(866) , SHBG(6462)
mouse ... Esr1(13982)
rat ... Ar(24208) , Esr1(24890) , Nr3c1(24413) , Nr3c2(25672) , Pgr(25154)
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Inhalation - Flam. Liq. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
41.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
5 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Choose from one of the most recent versions:
Masz już ten produkt?