Merck
700044P
Avanti
7β-hydroxycholesterol-d7
Avanti Research - A Croda Brand
Synonim(y):
cholest-5-en-3b,7b-diol(d7)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C27H39O2D7
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
409.70
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.25
opis
cholest-5-en-3β,7β-diol-d7
Próba
>99% (TLC)
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 1 × 1 mg (700044P-1mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
7β-hydroksycholesterol (7βOHC) jest utlenioną pochodną cholesterolu. 7β-hydroksycholesterol-d7 jest deuterowaną formą 7β-hydroksycholesterolu.
Zastosowanie
Zastosowano 7β-hydroksycholesterol-d7:
  • jako produkt utleniania cholesterolu do analizy spektroskopii masowej
  • jako wzorzec wewnętrzny do wzbogacania próbek białej tkanki tłuszczowej i osocza do analizy spektroskopii masowej
  • jako wewnętrzny standardowy roztwór roboczy w chromatografii gazowej - spektrometrii mas z potrójnym kwadrupolem
  • jako znakowany izotopowo wzorzec wewnętrzny w analizie tandemowej spektroskopii masowej do kwantyfikacji steroli w osoczu
Działania biochem./fizjol.
7β-hydroksycholesterol-d7 (7β-OHC) wraz z 7-ketocholesterolem (7-KC) odgrywa kluczową rolę w aterogenezie. Jest on szeroko rozpowszechniony w przedziale tętniczym myszy z nokautem apo- E. 7βOHC indukuje apoptozę poprzez aktywację kinazy syntazy glikogenu-3 (GSK3). Wywołuje również reaktywne formy tlenu (ROS), powodując dysfunkcję mitochondriów. 7βOHC sprzyja demielinizacji i jest potencjalnym utlenionym oksysterolem w adrenoleukodystrofii sprzężonej z chromosomem X (X-ALD).
Opakowanie
Fiolka z zakrętką z bursztynowego szkła o pojemności 5 ml (700044P-1mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Virginie Aires et al.
Scientific reports, 9(1), 9134-9134 (2019-06-27)
Obesity may not be consistently associated with metabolic disorders and mortality later in life, prompting exploration of the challenging concept of healthy obesity. Here, the consumption of a high-fat/high-sucrose (HF/HS) diet produces hyperglycaemia and hypercholesterolaemia, increases oxidative stress, increases endotoxaemia
Guilherme Silva Ferreira et al.
Frontiers in physiology, 8, 644-644 (2017-09-21)
Background: Oxysterols are bioactive lipids that control cellular cholesterol synthesis, uptake, and exportation besides mediating inflammation and cytotoxicity that modulate the development of atherosclerosis. Aerobic exercise training (AET) prevents and regresses atherosclerosis by the improvement of lipid metabolism, reverse cholesterol
Louise Ménégaut et al.
Cell reports, 31(7), 107665-107665 (2020-05-21)
Low-grade inflammation is constitutive of atherosclerosis, and anti-inflammatory therapy inhibiting interleukin-1β (IL-1β) reduces the rate of cardiovascular events. While cholesterol accumulation in atheroma plaque and macrophages is a major driver of the inflammatory process, the role of the LXR cholesterol