Merck
700042P
Avanti
4β-hydroxycholesterol-d7
Avanti Research - A Croda Brand
Synonim(y):
cholest-5-en-3b,4b-diol(d7)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C27H39O2D7
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
409.70
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.25
opis
cholest-5-ene-3,4-diol-d7
Próba
>99% (TLC)
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 1 × 1 mg (700042P-1mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
O[C@@H]1[C@@H](C2=CC[C@H]3[C@H]4[C@@]([C@H](CC4)[C@@H](CCCC(C([2H])([2H])[2H])(C([2H])([2H])[2H])[2H])C)(CC[C@@H]3[C@]2(CC1)C)C)O
InChI
1S/C27H46O2/c1-17(2)7-6-8-18(3)20-11-12-21-19-9-10-23-25(29)24(28)14-16-27(23,5)22(19)13-15-26(20,21)4/h10,17-22,24-25,28-29H,6-9,11-16H2,1-5H3/t18-,19+,20-,21+,22+,24+,25-,26-,27-/m1/s1/i1D3,2D3,17D
Klucz InChI
CZDKQKOAHAICSF-BZNWTYAPSA-N
Opis ogólny
4β-hydroksycholesterol (4β-HC) jest katabolicznym produktem metabolizmu cholesterolu, w którym pośredniczy enzym cytochromu P450 z rodziny 3 podrodziny A członek 4 (CYP3A4). 4β-hydroksycholesterol-d7 jest deuterowaną formą 4β-hydroksycholesterolu.
Zastosowanie
4β-hydroksycholesterol-d7 został użyty:
  • jako wzorzec wewnętrzny do analizy próbek osocza metodą ultra wysokociśnieniowej chromatografii cieczowej z tandemową spektrometrią mas (UHPLC-MS/MS)
  • do próbek surowicy do pomiarów spektrometrii mas
  • jako wzorzec wewnętrzny do ilościowego oznaczania próbek ludzkich biopsji okrężnicy przy użyciu HPLC-MS
Działania biochem./fizjol.
4β-hydroksycholesterol (4β-HC) może działać jako ligand receptora wątrobowego X. Poziom 4β-HC jest podwyższony w zapaleniu jelita grubego wywołanym siarczanem dekstranu wraz z innymi oksysterolami i może sprzyjać zapaleniu okrężnicy.
Opakowanie
Fiolka z zakrętką z bursztynowego szkła o pojemności 5 ml (700042P-1mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Owein Guillemot-Legris et al.
Journal of Crohn's & colitis, 13(2), 218-229 (2018-10-09)
Inflammatory bowel diseases [IBD] represent a challenging health issue with a complex aetiology involving genetic and environmental parameters. Although our understanding of the pathophysiology of IBD has improved, much remains to be explored. In this context, bioactive lipids, more specifically