Kluczowe dokumenty
700048P
Avanti
24(R/S),25-epoxycholesterol-d6
Avanti Research™ - A Croda Brand
Synonim(y):
26,26,26,27,27,27-hexadeutero-24,25-epoxycholesterol
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C27H38O2D6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
406.67
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.25
Polecane produkty
opis
24(R/S),25-epoxycholesterol-d6
Próba
>99% (TLC)
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 1 × 1 mg (700048P-1mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research™ - A Croda Brand
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
24(R/S),25-epoksycholesterol-d6 jest deuterowanym oksysterolem podstawionym w łańcuchu bocznym.
Zastosowanie
24(R/S),25-epoksycholesterol-d6 został użyty jako pierwotny i deuterowany zastępczy wzorzec sterolu w analizie ilościowej wyekstrahowanych próbek sterolu z hodowanych komórek i tkanek.
Działania biochem./fizjol.
24(S),25-epoksycholesterol utrzymuje homeostazę cholesterolu. Moduluje metabolizm cholesterolu w wątrobie in vivo. 24(S),25-epoksycholesterol jest syntetyzowany w szlaku mewalonianu. Hamuje aktywację białka wiążącego sterolowe elementy regulatorowe (SREBP).
Deuterowany sterol odgrywa istotną rolę w badaniach chemicznych i biochemicznych. Jest stosowany jako znacznik mechanistyczny do badania roli hormonów steroidowych w funkcjonowaniu i modulacji kilku procesów fizjologicznych. Deuterowany sterol jest również stosowany jako wzorzec odniesienia dla spektrometrii mas. 24(R/S),25-epoksycholesterol-d6 jest deuterowanym sterolem.
Opakowanie
Fiolka z zakrętką z bursztynowego szkła o pojemności 5 ml (700048P-1mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
24 (S), 25-epoxycholesterol: a messenger for cholesterol homeostasis
Brown AJ
The International Journal of Biochemistry & Cell Biology, 41(4), 744-747 (2019)
Site-specific synthesis and application of Deuterium-Labeled sterols
Muchalski H, et al.
Archive for Organic Chemistry (2017)
Extraction and analysis of sterols in biological matrices by high performance liquid chromatography electrospray ionization mass spectrometry
McDonald J, et al.
Test, 432, 145-170 (2007)