Kluczowe dokumenty
800740P
Avanti
N-16:0 L-Serine
N-palmitoyl L-serine, powder
Synonim(y):
1-heksadekanoilo-L-seryna; (S)-3-hydroksy-2-heksadekanamidopropanian; (S)-3-hydroksy-2-palmitoamidopropanian; 110831
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19H37NO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
343.50
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Próba
>99% (TLC)
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 1 × 5 mg (800740P-5mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand 800740P
typ lipidu
phosphoglycerides
bioactive lipids
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[Na+].N([C@@H](CO)C(=O)[O-])C(=O)CCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C19H37NO4.Na/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-18(22)20-17(16-21)19(23)24;/h17,21H,2-16H2,1H3,(H,20,22)(H,23,24);/q;+1/p-1/t17-;/m0./s1
Klucz InChI
XKMKJRANXQGSEK-LMOVPXPDSA-M
Działania biochem./fizjol.
N-16:0 L-Seryna służy jako antagonista receptora kwasu lizofosfatydowego (LPA). Zapobiega agregacji płytek krwi i przewodnictwu chlorkowemu indukowanemu przez LPA.
Opakowanie
Fiolka z zakrętką z bursztynowego szkła o pojemności 5 ml (800740P-5mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Hydrolysis of phosphatidylserine-exposing red blood cells by secretory phospholipase A2 generates lysophosphatidic acid and results in vascular dysfunction
Neidlinger NA, et al.
The Journal of biological chemistry, 281(2), 775-781 (2006)