Merck
855674P
Avanti
2-16:0 Lyso PC
Avanti Research - A Croda Brand
Synonim(y):
1-hydroksy-2-palmitoilo-sn-glicero-3-fosfocholina
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C24H50NO7P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
495.63
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
51191904
NACRES:
NA.25
Próba
>99% (TLC)
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 1 × 1 mg
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand
typ lipidu
phospholipids
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[O-]P(OCC[N+](C)(C)C)(OC[C@]([H])(OC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)CO)=O
InChI
1S/C24H50NO7P/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-24(27)32-23(21-26)22-31-33(28,29)30-20-19-25(2,3)4/h23,26H,5-22H2,1-4H3/t23-/m1/s1
Klucz InChI
NEGQHKSYEYVFTD-HSZRJFAPSA-N
Opakowanie
Fiolka z zakrętką z bursztynowego szkła o pojemności 5 ml (855674P-1mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)