Merck
855773C
Avanti
2-18:1 Lyso PC
Avanti Research - A Croda Brand, chloroform solution
Synonim(y):
1-Hydroxy-2-oleoyl-sn-glycero-3-phosphocholine
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C26H52NO7P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
521.67
Kod UNSPSC:
51191904
NACRES:
NA.25
Próba
>99% (TLC)
Postać
chloroform solution
opakowanie
pkg of 1 × 1 mL (855773C-10MG)
pkg of 1 × 1 mL (855773C-1MG)
pkg of 1 × 1 mL (855773C-5MG)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand
stężenie
1 mg/mL in chloroform (855773C-1MG)
10 mg/mL in chloroform (855773C-10MG)
5 mg/mL in chloroform (855773C-5MG)
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[O-]P(OCC[N+](C)(C)C)(OC[C@]([H])(OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)CO)=O
InChI
1S/C26H52NO7P/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-26(29)34-25(23-28)24-33-35(30,31)32-22-21-27(2,3)4/h12-13,25,28H,5-11,14-24H2,1-4H3/b13-12-/t25-/m1/s1
Klucz InChI
SULIDBRAXVDKBU-PTGWMXDISA-N
Zastosowanie
2-18:1 Lyso PC has been used in the preparation of multilamellar lipid vesicles (MLVs).
Opakowanie
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (855773C-1MG, 855773C-5MG, and 855773C-10MG)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Pingan Chang et al.
Biomolecules, 9(12) (2019-12-15)
: Neuropathy target esterase (NTE) is an endoplasmic reticulum (ER)-localized phospholipase that deacylates phosphatidylcholine (PC) and lysophosphatidylcholine (LPC). Loss-of-function mutations in the human NTE gene have been associated with a spectrum of neurodegenerative disorders such as hereditary spastic paraplegia, ataxia
Rapid affinity chromatographic isolation method for LDL in human plasma by immobilized chondroitin-6-sulfate and anti-apoB-100 antibody monolithic disks in tandem
Liangsupree T, et al.
Scientific Reports, 9(1), 1-10 (2019)