Kluczowe dokumenty
856715P
Avanti
18:0 Lyso PE
1-Stearoyl-2-Hydroxy-sn-Glycero-3-Phosphoethanolamine, powder
Synonim(y):
1-octadecanoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine; PE(18:0/0:0); 11070
About This Item
Polecane produkty
Próba
>99% (LPE; may contain up to 10% of the 2-LPE isomer, TLC)
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 1 × 25 mg (856715P-25mg)
pkg of 1 × 500 mg (856715P-500mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research™ - A Croda Brand 856715P
typ lipidu
phospholipids
cardiolipins
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
O[C@](COP([O-])(OCC[NH3+])=O)([H])COC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O
Klucz InChI
BBYWOYAFBUOUFP-JOCHJYFZSA-N
Zastosowanie
Opakowanie
Informacje prawne
najczęściej kupowane z tym produktem
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
856715P-25MG | 4061835231843 |
856715P-500MG |