220201
CHAPS
Molecular Biology Grade
Synonim(y):
CHAPS, 3-[(3-Cholamidopropyl)dimethylammonio]-1-propanesulfonate
About This Item
Polecane produkty
Nazwa produktu
CHAPS, Molecular Biology Grade,
klasa czystości
Molecular Biology
Poziom jakości
opis
Merck USA index - 14, 2044
zwitterionic
Próba
≥98% (NMR)
Formularz
crystalline powder
masa cząsteczkowa
micellar avg mol wt 6150
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
liczba agregacji
10
kolor
white
CMC
6 - 10 mM
6 mM (20-25°C)
mp
157 °C (315 °F)
temp. przejścia
cloud point >100 °C
rozpuszczalność
water: 1.0 M
obecność zanieczyszczeń
DNase, RNase, and Protease, none detected
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
15-25°C
ciąg SMILES
C[C@H](CCC(=O)NCCC[N+](C)(C)CCCS([O-])(=O)=O)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3[C@H](O)CC4C[C@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3C[C@H](O)[C@]12C
InChI
1S/C32H58N2O7S/c1-21(8-11-29(38)33-14-6-15-34(4,5)16-7-17-42(39,40)41)24-9-10-25-30-26(20-28(37)32(24,25)3)31(2)13-12-23(35)18-22(31)19-27(30)36/h21-28,30,35-37H,6-20H2,1-5H3,(H-,33,38,39,40,41)/t21-,22?,23-,24-,25+,26+,27-,28+,30+,31+,32-/m1/s1
Klucz InChI
UMCMPZBLKLEWAF-RFCNGIAKSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Przydatny do solubilizacji białek membranowych i przerywania interakcji białko-białko. Mała masa cząsteczkowa miceli CHAPS (6,150) i wysokie krytyczne stężenie miceli (6-10 mM) pozwalają na usunięcie go z próbek za pomocą dializy. Nadaje się również do solubilizacji białek do ogniskowania izoelektrycznego i dwuwymiarowej elektroforezy. CHAPS jest powszechnie stosowany do niedenaturującej (bez mocznika) IEF i wykazano, że zapewnia doskonałą rozdzielczość niektórych preparatów subkomórkowych i białek roślinnych. Stężenia pomiędzy 2-4% (w/v) są zwykle stosowane w żelu IEF.
Ostrzeżenie
Rekonstytucja
Inne uwagi
Ofri, D., et al. 1992. J. Neurochem. 58, 628.
Ransom, R.W., et al. 1992. Biochem. Pharmacol. 43, 1823.
Simonds, W.F., et al. 1992. Proc. Natl. Acad. Sci. USA77, 4623.
Yannariello-Brown, J., and Weigel, P.H. 1992. Biochemistry31, 576.
Hjelmeland, L.M. 1980. Proc. Natl. Acad. Sci. USA77, 6368.
Simonds, W.F., et al. 1980. Proc. Natl. Acad. Sci. USA77, 4623.
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3