Kluczowe dokumenty
23129-U
PID Lamp
Model 108-BTEX, diam. 0.781 in.,
potential 10.0/10.6 eV
, krypton bulb gas
About This Item
Kod UNSPSC:
12000000
NACRES:
SB.54
Materiały
krypton
Średnica
0.781 in.
Opis ogólny
Detektor fotojonizacyjny jest odpowiedni do wykrywania i pomiaru obecności oparów organicznych. Lampy PID emitują światło ultrafioletowe w celu jonizacji cząsteczek oparów organicznych. Podczas jonizacji generowane są wolne elektrony, które wytwarzają prąd proporcjonalny do liczby obecnych jonów, a wynikowy sygnał jest interpretowany jako całkowite stężenie oparów organicznych. Najpopularniejszą lampą PID jest 10,2-eV, która ma najwyższy strumień fotonów, a zatem ma wysoką czułość.
We offer high quality PID lamps manufactured by Andrews Glass Co.
Model 108 is the most commonly used PID lamp. The 0.781 in. (1.98 cm) base diameter is compatible with OI Model 4430, Tracor, and Baseline photoionization detectors.
Model 103C is the original PID lamp (developed by Scientific Services Co). The 1.375 in. (3.49 cm) base diameter is compatible with HNU and SRI detectors.
Zastosowanie
Lampa PID 10.6eV może być używana do oznaczania lotnych związków organicznych w atmosferze podczas pobierania próbek i analizy in situ przy użyciu przenośnej chromatografii gazowej.
Cechy i korzyści
The PID lamp model 108-BTEX offers:
  • 33% more enrgizing radiation than the Model 108 lamp, making it more responsive to BTEX molecules
  • Excellent long term output stablity; less frequent recalibration required
  • After 3months of continuous operation at 1 ma and 250 degrees Celsius, the BTEX lamp has a higher output than a new and unused Model 108
  • After 6 months of continuous operation at the above conditions, the BTEX lamp has an output better than 50% of its initial output.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Hubert Lobo, Jose V. Bonilla
Handbook of Plastics Analysis, 371-371 (2003)
Determination of volatile organic compounds in the atmosphere using two complementary analysis techniques.
Alonso, L., et al.
Journal of the Air & Waste Management Association (1995), 49, 916-924 (1999)