Merck
860381P
Avanti
14:0 PG-d54
Avanti Research - A Croda Brand 860381P, powder
Synonim(y):
1,2-dimyristoilo-d54-sn-glicero-3-[fosforac-(1-glicerol)] (sól sodowa)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C34H12O10PNaD54
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
743.18
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.25
Próba
>99% (TLC)
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 1 × 10 mg (860381P-10mg)
pkg of 1 × 100 mg (860381P-100mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand 860381P
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[H][C@@](COP([O-])(OCC(O)CO)=O)(OC(C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H])=O)COC(C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])
Opis ogólny
14:0 PG-d54 to deuterowany fosfoglicerol (PG), w którym 54 protony dimyristoilu są zastąpione deuterem.
Deuterowane kwasy tłuszczowe doświadczają wymiany deuteru na węglu alfa do karbonylu, tj. pozycji C2, a zatem będą mieszaniną związków, które są w pełni deuterowane i częściowo deuterowane w tej pozycji.
Zastosowanie
14:0 PG-d54 może być stosowany do badania niespecyficznej interakcji błony fosfolipidowej z endotoksynami.
Opakowanie
Fiolka z zakrętką z bursztynowego szkła o pojemności 5 ml (860381P-10 mg)
Fiolka z zakrętką z bursztynowego szkła o pojemności 5 ml (860381P-100 mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Lipopolysaccharide-binding protein-mediated interaction of lipid A from different origin with phospholipid membranes Invited Lecture
Gutsmann T, et al.
Physical Chemistry Chemical Physics, 2(20), 4521-4528 (2000)
Randi Nordström et al.
Journal of colloid and interface science, 562, 322-332 (2019-12-20)
In the present study, lipid membrane interactions of anionic poly(ethyl acrylate-co-methacrylic acid) (MAA) microgels as carriers for the cationic antimicrobial peptide LL-37 (LLGDFFRKSKEKIGKEFKRIVQRIKDFLRNLVPRTES) were investigated. In doing so, neutron reflectometry (NR), Fourier-transform infrared spectroscopy with attenuated total reflection (FTIR-ATR), zeta
Chris Miranda et al.
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids, 34(39), 11759-11771 (2018-09-11)
SP-B63-78, a lung surfactant protein fragment, and magainin 2, an antimicrobial peptide, are amphipathic peptides with the same overall charge but different biological functions. Deuterium nuclear magnetic resonance has been used to compare the interactions of these peptides with dispersions
Nicole Harmouche et al.
Biophysical journal, 115(6), 1033-1044 (2018-09-10)
A synergistic enhancement of activities has been described for the amphipathic cationic antimicrobial peptides magainin 2 and PGLa when tested in antimicrobial assays or in biophysical experiments using model membranes. In the presence of magainin 2, PGLa changes from an