Merck
860540P
Avanti
C8 Glucosyl(β) Ceramide (d18:1/8:0)
Avanti Research - A Croda Brand 860540P, powder
Synonim(y):
D-glukozylo-β-1,1′-N-oktanoilo-D-erytrofingozyna
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C32H61NO8
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
587.83
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 1 × 5 mg (860540P-5mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand 860540P
typ lipidu
sphingolipids
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[H][C@](/C=C/CCCCCCCCCCCCC)(O)[C@@]([H])(NC(CCCCCCC)=O)CO[C@H](O1)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]([C@H]1CO)O
InChI
1S/C32H61NO8/c1-3-5-7-9-10-11-12-13-14-15-16-18-19-21-26(35)25(33-28(36)22-20-17-8-6-4-2)24-40-32-31(39)30(38)29(37)27(23-34)41-32/h19,21,25-27,29-32,34-35,37-39H,3-18,20,22-24H2,1-2H3,(H,33,36)/b21-19+/t25-,26+,27?,29+,30?,31?,32+/m0/s1
Klucz InChI
LCEXEEHGNKGJES-LSHBQEOXSA-N
Opis ogólny
Ceramid C8 glukozylo(β) (d18:1/8:0) lub D-glukozylo-β-1,1′-N-oktanoilo-D-erytro-sfingozyna jest krótkołańcuchowym glikosfingolipidem (SC-GSL).
Zastosowanie
C8 Glukozylo(β) Ceramid (d18:1/8:0) lub D-glukozylo-β-1,1′-N-oktanoilo-D-erytro-sfingozyna została wykorzystana jako roztwór podstawowy do leczenia bakterii in vitro oraz do badania roli sfingolipidów w infekcjach płucnych Pseudomonas aeruginosa w mukowiscydozie (CF). Może być odpowiedni do przygotowania liposomów. Może być również stosowany jako wzorzec do ilościowego oznaczania mitoksantronu w guzie metodą chromatografii cieczowej z tandemową spektrometrią mas (LC-MS/MS).
Działania biochem./fizjol.
Ceramid C8 glukozylo(β) (d18:1/8:0) lub D-glukozylo-β-1,1′-N-oktanoilo-D-erytro-sfingozyna poprawia wewnątrzkomórkowe dostarczanie leków w komórkach nowotworowych. Jest również uważany za wzmacniacz wychwytu leku.
Opakowanie
Fiolka z zakrętką z bursztynowego szkła o pojemności 5 ml (860540P-5mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Yifat Cohen et al.
PloS one, 8(12), e85519-e85519 (2014-01-07)
The endoplasmic reticulum (ER) is a large, multifunctional and essential organelle. Despite intense research, the function of more than a third of ER proteins remains unknown even in the well-studied model organism Saccharomyces cerevisiae. One such protein is Spf1, which
Lília R Cordeiro Pedrosa et al.
Biochimica et biophysica acta, 1848(8), 1656-1670 (2015-04-29)
Insufficient drug delivery into tumor cells limits the therapeutic efficacy of chemotherapy. Co-delivery of liposome-encapsulated drug and synthetic short-chain glycosphingolipids (SC-GSLs) significantly improved drug bioavailability by enhancing intracellular drug uptake. Investigating the mechanisms underlying this SC-GSL-mediated drug uptake enhancement is
Aline Xavier da Silveira Dos Santos et al.
Molecular biology of the cell, 25(20), 3234-3246 (2014-08-22)
The regulatory pathways required to maintain eukaryotic lipid homeostasis are largely unknown. We developed a systematic approach to uncover new players in the regulation of lipid homeostasis. Through an unbiased mass spectrometry-based lipidomic screening, we quantified hundreds of lipid species
Biyu Hou et al.
Life sciences, 245, 117352-117352 (2020-02-02)
The depot-specific differences in lipidome of visceral adipose tissue (VAT) and subcutaneous adipose tissue (SAT) reflect heterogeneity of white adipose tissue (WAT), which plays a central role in its distinct response to outside stimuli. However, the detailed lipidome of depot-specific
Ursula Loizides-Mangold et al.
Journal of lipid research, 53(8), 1522-1534 (2012-05-26)
Glycosylphosphatidylinositol (GPI) anchor biosynthesis takes place in the endoplasmic reticulum (ER). After protein attachment, the GPI anchor is transported to the Golgi where it undergoes fatty acid remodeling. The ER exit of GPI-anchored proteins is controlled by glycan remodeling and