Merck
860508P
Avanti
C8 Ceramide (d18:1/8:0)
Avanti Research - A Croda Brand 860508P, powder
Synonim(y):
N-oktanoilo-D-erytrofingozyna
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C26H51NO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
425.69
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 1 × 5 mg (860508P-5mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand 860508P
typ lipidu
sphingolipids
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
OC[C@]([H])(NC(CCCCCCC)=O)[C@]([H])(O)/C=C/CCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C26H51NO3/c1-3-5-7-9-10-11-12-13-14-15-16-18-19-21-25(29)24(23-28)27-26(30)22-20-17-8-6-4-2/h19,21,24-25,28-29H,3-18,20,22-23H2,1-2H3,(H,27,30)/b21-19+/t24-,25+/m0/s1
Klucz InChI
APDLCSPGWPLYEQ-WRBRXSDHSA-N
Opis ogólny
Ceramid C8 jest ceramidem o krótkim łańcuchu i jest przepuszczalny dla komórek.
Zastosowanie
Ceramid C8 (d18: 1/8: 0) został użyty jako wewnętrzny wzorzec ceramidu w jonizacji elektrorozpryskowej. Został również użyty jako substrat do testu aktywności kinazy ceramidowej. Nadaje się do stosowania jako substrat dla galaktocerebrozydazy.
Działania biochem./fizjol.
Ceramid C8 ma działanie przeciwnowotworowe. Syntetyczny liposomalny ceramid C8 hamuje rozwój raka wątrobowokomórkowego (HCC). Dodanie egzogennego ceramidu C8 powoduje martwicę hepatocytów poprzez obniżenie poziomu ATP i upośledzenie funkcji mitochondriów. Hamowanie przez ceramid C8 palmitoilotransferazy serynowej zatrzymuje biosyntezę sfingolipidów de novo . Działa również jako środek chemioterapeutyczny poprzez zwiększenie reaktywnych form tlenu w komórkach raka płuc.
Opakowanie
Fiolka z zakrętką z bursztynowego szkła o pojemności 5 ml (860508P-5mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
najczęściej kupowane z tym produktem
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Preclinical evaluation of liposomal C8 ceramide as a potent anti-hepatocellular carcinoma agent
Lv H, et al.
Testing, 11(1), e0145195-e0145195 (2016)
Ceramide induces hepatocyte cell death through disruption of mitochondrial function in the rat
Arora AS, et al.
Hepatology, 25(4), 958-963 (1997)
Exogenous C8-Ceramide Induces Apoptosis by Overproduction of ROS and the Switch of Superoxide Dismutases SOD1 to SOD2 in Human Lung Cancer Cells
Chang Y, et al.
International Journal of Molecular Sciences, 19(10), 3010-3010 (2018)
The ORMDL/Orm-serine palmitoyltransferase (SPT) complex is directly regulated by ceramide: Reconstitution of SPT regulation in isolated membranes
Davis DL, et al.
The Journal of Biological Chemistry, 294(13), 5146-5156 (2019)
Implementation of newborn screening for Krabbe disease: population study and cutoff determination
Orsini JJ, et al.
Clinical Biochemistry, 42(9), 877-884 (2009)