Merck
900602P
Avanti
Photoclick C6 Ceramide
Avanti Research - A Croda Brand
Synonim(y):
N-((2S,3R,E)-1,3-dihydroxy-13-(3-(pent-4-yn-1-yl)-3H-diazirin-3-yl)tridec-4-en-2-yl)hexanamide
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C25H43N3O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
433.63
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.12
Próba
>99% (TLC)
Formularz
powder
opakowanie
package of 1 × 250 μg
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand
typ lipidu
click reagents
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
Opakowanie
Bursztynowa fiolka na surowicę o pojemności 2 ml z korkiem i zaciskanym kapslem (900602P-250UG)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)