Key Documents
900404P
Avanti
pacFA Ceramide
Avanti Research™ - A Croda Brand 900404P, powder
Synonim(y):
N-(9-(3-pent-4-ynyl-3-H-diazirin-3-yl)-nonanoyl)-D-erythro-sphingosine
About This Item
Polecane produkty
Postać
powder
opakowanie
pkg of 1 × 1 mg (900404P-1mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research™ - A Croda Brand 900404P
typ lipidu
click reagents
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
OC[C@]([H])(NC(CCCCCCCCC1(N=N1)CCCC#C)=O)[C@]([H])(O)/C=C/CCCCCCCCCCCCC
Działania biochem./fizjol.
Opakowanie
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3