Merck
860489P
Avanti
L-threo-sphingosine (d18:1)
Avanti Research - A Croda Brand 860489P, powder
Synonim(y):
(2S,3S,4E)-2-aminooctadec-4-ene-1,3-diol
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H37NO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
299.49
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 1 × 5 mg (860489P-5mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand 860489P
typ lipidu
sphingolipids
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
CCCCCCCCCCCCC/C=C/[C@@](O)([H])[C@@]([H])(N)CO
InChI
1S/C18H37NO2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-18(21)17(19)16-20/h14-15,17-18,20-21H,2-13,16,19H2,1H3/b15-14+/t17-,18-/m0/s1
Klucz InChI
WWUZIQQURGPMPG-DNWQSSKHSA-N
Opakowanie
Fiolka z zakrętką z bursztynowego szkła o pojemności 5 ml (860489P-5mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Andrej Kováčik et al.
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids, 34(1), 521-529 (2017-12-13)
Ceramides (Cer) are key components of the skin permeability barrier. Sphingosine-based CerNS and dihydrosphingosine-based CerNdS (dihydroCer) have two chiral centers; however, the importance of the correct stereochemistry in the skin barrier Cer is unknown. We investigated the role of the