Merck
860569P
Avanti
C17 Glucosyl(β) Ceramide (d18:1/17:0)
Avanti Research - A Croda Brand 860569P, powder
Synonim(y):
D-glukozylo-β-1,1′-N-heptadekanoilo-D-erytro-spingozyna
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C41H79NO8
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
714.07
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 1 × 25 mg (860569P-25mg)
pkg of 1 × 5 mg (860569P-5mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand 860569P
typ lipidu
sphingolipids
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[H][C@](/C=C/CCCCCCCCCCCCC)(O)[C@@]([H])(NC(CCCCCCCCCCCCCCCC)=O)CO[C@H](O1)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]([C@H]1CO)O
InChI
1S/C41H79NO8/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-37(45)42-34(33-49-41-40(48)39(47)38(46)36(32-43)50-41)35(44)30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h28,30,34-36,38-41,43-44,46-48H,3-27,29,31-33H2,1-2H3,(H,42,45)/b30-28+/t34-,35+,36+,38+,39-,40+,
Klucz InChI
VQADGGHNXABKOV-VIBFQTAGSA-N
Opis ogólny
Glukozylo(β) ceramid (β-GlcCer) jest naturalnie występującym glikolipidem. Jest również wszechobecnym metabolitem wewnątrzkomórkowym.
Działania biochem./fizjol.
Glukozylo(β) ceramid (β-GlcCer) reguluje aktywność limfocytów T NKT i wykazuje działanie antymetastatyczne. Jest to endogenny ligand lektyny typu C indukowanej makrofagami (Mincle), który wykazuje właściwości immunostymulujące. β-GlcCer promuje zapalne i nabyte odpowiedzi immunologiczne na komórkach mieloidalnych za pośrednictwem Mincle. Działa jako potencjalny biomarker choroby Gauchera.
Opakowanie
Fiolka z zakrętką z bursztynowego szkła o pojemności 5 ml (860569P-25 mg)
Fiolka z zakrętką z bursztynowego szkła o pojemności 5 ml (860569P-5mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Masashi Inafuku et al.
Lipids, 47(6), 581-591 (2012-03-20)
Natural killer (NK) T cells are well known to play important roles in both tumor rejection and the defense against infectious. Therefore, the antitumor potential of NKT cell-activating antigens have been the focus for the development of NKT cell-based immunotherapies.
E Zigmond et al.
Gut, 56(1), 82-89 (2006-12-19)
beta-Glucosylceramide, a naturally occurring glycolipid, exerts modulatory effects on natural killer T (NKT) lymphocytes. To determine whether beta-glucosylceramide can alter NKT function in opposite directions, colitis was induced by intracolonic installation of trinitrobenzenesulphonic acid, and hepatocellular carcinoma (HCC) was induced