Merck
860544P
Avanti
C12 Galactosyl(β) Ceramide (d18:1/12:0)
Avanti Research - A Croda Brand 860544P, powder
Synonim(y):
D-galaktozylo-β-1,1′ N-lauroilo-D-erytrofingozyna
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C36H69NO8
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
643.93
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 1 × 5 mg (860544P-5mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand 860544P
typ lipidu
sphingolipids
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[H][C@](/C=C/CCCCCCCCCCCCC)(O)[C@@]([H])(NC(CCCCCCCCCCC)=O)CO[C@H](O1)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]([C@H]1CO)O
InChI
1S/C36H69NO8/c1-3-5-7-9-11-13-14-15-16-18-19-21-23-25-30(39)29(28-44-36-35(43)34(42)33(41)31(27-38)45-36)37-32(40)26-24-22-20-17-12-10-8-6-4-2/h23,25,29-31,33-36,38-39,41-43H,3-22,24,26-28H2,1-2H3,(H,37,40)/b25-23+/t29-,30+,31?,33-,34?,35?,36+/m0/s1
Klucz InChI
IYCYEZLMOLRFAN-YJMGPQMXSA-N
Opis ogólny
Ceramid galaktozylowy jest złożonym glikosfingolipidem, który składa się z pojedynczej reszty galaktozy połączonej z ceramidem. Jest on głównym składnikiem osłonki mielinowej.
Zastosowanie
C12 Galaktozylo(β) Ceramid (d18:1/12:0) może być stosowany jako wzorzec wewnętrzny w lipidomice nerwów.
Działania biochem./fizjol.
Galaktozyloceramid bierze udział w prawidłowym funkcjonowaniu i stabilności mieliny.
Opakowanie
Fiolka z zakrętką z bursztynowego szkła o pojemności 5 ml (860544P-5mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Rebeca Jimeno et al.
eLife, 8 (2019-12-17)
Tissue homeostasis is critically dependent on the function of tissue-resident lymphocytes, including lipid-reactive invariant natural killer T (iNKT) cells. Yet, if and how the tissue environment shapes the antigen specificity of iNKT cells remains unknown. By analysing iNKT cells from
Gangliosides in Health and Disease (2018)
Pediatric Neurology (2013)
Monocarboxylate transporter 1 in Schwann cells contributes to maintenance of sensory nerve myelination during aging
Jha MK, et al.
Glia, 68(1), 161-177 (2020)
Divalent cation-mediated interaction between cerebroside sulfate and cerebrosides: an investigation of the effect of structural variations of lipids by electrospray ionization mass spectrometry
Koshy KM, et al.
Biophysical Journal, 77(1), 306-318 (1999)