Merck
860430P
Avanti
C8 Galactosyl(α) Ceramide (d18:1/8:0)
D-galactosyl-α-1,1′ N-octanoyl-D-erythro-sphingosine, powder
Synonim(y):
C8 α-D-galaktozylo-ceramid; N-(oktanoilo)-1-α-galaktozylo-sphing-4-enina
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C32H61NO8
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
587.83
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Próba
>99% (TLC)
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 1 × 5 mg (860430P-5mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand 860430P
typ lipidu
sphingolipids
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[H][C@]([C@@]([H])(/C=C/CCCCCCCCCCCCC)O)(NC(CCCCCCC)=O)CO[C@@H](O1)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]([C@H]1CO)O
InChI
1S/C32H61NO8/c1-3-5-7-9-10-11-12-13-14-15-16-18-19-21-26(35)25(33-28(36)22-20-17-8-6-4-2)24-40-32-31(39)30(38)29(37)27(23-34)41-32/h19,21,25-27,29-32,34-35,37-39H,3-18,20,22-24H2,1-2H3,(H,33,36)/b21-19+/t25-,26+,27+,29-,30-,31+,32-/m0/s1
Klucz InChI
LCEXEEHGNKGJES-MKWYEPMISA-N
Opakowanie
Fiolka z zakrętką z bursztynowego szkła o pojemności 5 ml (860430P-5mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Temperatura zapłonu (°F)
No data available
Temperatura zapłonu (°C)
No data available
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)