Merck
860595P
Avanti
C17 Lactosyl(β) Ceramide (d18:1/17:0)
Avanti Research - A Croda Brand 860595P, powder
Synonim(y):
D-laktozylo-β-1,1′-N-heptadekanoilo-D-erytro-sfingozyna
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C47H89NO13
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
876.21
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 1 × 5 mg (860595P-5mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand 860595P
typ lipidu
sphingolipids
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[H][C@](/C=C/CCCCCCCCCCCCC)(O)[C@@]([H])(NC(CCCCCCCCCCCCCCCC)=O)CO[C@H](O1)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]([C@H]1CO)O[C@H](O2)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]([C@H]2CO)O
InChI
1S/C47H89NO13/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-39(52)48-35(36(51)30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2)34-58-46-44(57)42(55)45(38(33-50)60-46)61-47-43(56)41(54)40(53)37(32-49)59-47/h28,30,35-38,40-47,49-51,53-57H,3-27,29,31-34H2,1-2H3,(H,48,
Klucz InChI
RXEAEJDDQFAFLW-NMZPIEEZSA-N
Opis ogólny
Laktozyloceramid (LacCer) jest glikosfingolipidem. Składa się z hydrofobowego lipidu ceramidu i hydrofilowej cząsteczki cukru. LacCer ulega obfitej ekspresji w układzie nerwowym i osłonce mielinowej.
Działania biochem./fizjol.
Laktozyloceramid (LacCer) jest lipidem strukturalnym i sygnalizacyjnym. Jest zaangażowany w transdukcję sygnału, adhezję komórek i interakcje patogen-gospodarz-tkanka. LacCer moduluje proliferację komórek i apoptozę. Jest zaangażowany w regulację odpowiedzi komórkowej na stres i patogenezę drobnoustrojów. LacCer reguluje wrodzone odpowiedzi immunologiczne. Pomaga w przyłączaniu drobnoustrojów, a także działa jako receptor adhezyjny dla patogenów.
Opakowanie
Fiolka z zakrętką z bursztynowego szkła o pojemności 5 ml (860595P-5mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Chemistry, Biochemistry, and Biology of 1-3 Beta Glucans and Related Polysaccharide, 191, 106-114 (2009)
Jarod A Fincher et al.
Scientific reports, 9(1), 17508-17508 (2019-11-27)
Neutral lipids have been implicated in a host of potentially debilitating human diseases, such as heart disease, type-2 diabetes, and metabolic syndrome. Matrix-assisted laser desorption ionization (MALDI), the method-of-choice for mass spectrometry imaging (MSI), has led to remarkable success in