Kluczowe dokumenty
860577P
Avanti
C24 Lactosyl(β) Ceramide (d18:1/24:0)
Avanti Research™ - A Croda Brand 860577P, powder
Synonim(y):
D-lactosyl-β-1,1′ N-lignoceroyl-D-erythro-sphingosine
About This Item
Polecane produkty
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 1 × 5 mg (860577P-5mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research™ - A Croda Brand 860577P
typ lipidu
sphingolipids
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[H][C@](/C=C/CCCCCCCCCCCCC)(O)[C@@]([H])(NC(CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)CO[C@H](O1)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]([C@H]1CO)O[C@H](O2)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]([C@H]2CO)O
Zastosowanie
Opakowanie
Informacje prawne
najczęściej kupowane z tym produktem
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)