Merck
860597P
Avanti
C24:1 Lactosyl(β) Ceramide (d18:1/24:1)
Avanti Research - A Croda Brand 860597P, powder
Synonim(y):
D-laktozylo-β1-1′-N-nerwonoilo-D-erytrofingozyna
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C54H101NO13
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
972.38
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 1 × 5 mg (860597P-5mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand 860597P
typ lipidu
sphingolipids
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[H][C@](/C=C/CCCCCCCCCCCCC)(O)[C@@]([H])(NC(CCCCCCCCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)CO[C@H](O1)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]([C@H]1CO)O[C@H](O2)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]([C@H]2CO)O
InChI
1S/C54H101NO13/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-18-19-20-21-22-23-24-26-28-30-32-34-36-38-46(59)55-42(43(58)37-35-33-31-29-27-25-16-14-12-10-8-6-4-2)41-65-53-51(64)49(62)52(45(40-57)67-53)68-54-50(63)48(61)47(60)44(39-56)66-54/h17-18,35,37,42-45,47-54,56-58,60-64H,
Klucz InChI
MKOKWBRPIBQYJJ-WZBOJYASSA-N
Opis ogólny
Laktozyloceramid (LacCer) jest glikosfingolipidem, który ma hydrofobowy lipid ceramidowy i hydrofilową cząsteczkę cukrową. Występuje głównie w układzie nerwowym i osłonce mielinowej.
Działania biochem./fizjol.
Laktozyloceramid (LacCer) jest lipidem strukturalnym i sygnalizacyjnym. Wspomaga przyczepianie się drobnoustrojów, a także działa jako receptor adhezyjny dla patogenów. LacCer jest niezbędny do transdukcji sygnału i adhezji komórek. Kontroluje proliferację i apoptozę komórek. LacCer jest zaangażowany w komórkową odpowiedź na stres i patogenezę drobnoustrojów. Ułatwia wrodzone odpowiedzi immunologiczne i interakcje patogen-gospodarz-tkanka.
Opakowanie
Fiolka z zakrętką z bursztynowego szkła o pojemności 5 ml (860597P-5mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Jarod A Fincher et al.
Scientific reports, 9(1), 17508-17508 (2019-11-27)
Neutral lipids have been implicated in a host of potentially debilitating human diseases, such as heart disease, type-2 diabetes, and metabolic syndrome. Matrix-assisted laser desorption ionization (MALDI), the method-of-choice for mass spectrometry imaging (MSI), has led to remarkable success in