Merck
860669P
Avanti
Sphingosine (d16:1)
Avanti Research - A Croda Brand 860669P, powder
Synonim(y):
D-erytro-sfingozyna (zasada C16)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H33NO2
Masa cząsteczkowa:
271.44
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 1 × 10 mg (860669P-10mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand 860669P
typ lipidu
sphingolipids
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
OC[C@]([H])(N)[C@]([H])(O)/C=C/CCCCCCCCCCC
InChI
1S/C16H33NO2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-16(19)15(17)14-18/h12-13,15-16,18-19H,2-11,14,17H2,1H3/b13-12+/t15-,16+/m0/s1
Klucz InChI
BTUSGZZCQZACPT-YYZTVXDQSA-N
Opis ogólny
Sfingozyna (d16:1), znana również jako heksadekasfingozyna lub heksadekasfing-4-enina, jest podrzędną zasadą sfingoidową z 16 atomami węgla. Jest to jedna z głównych zasad sfingoidowych występujących w larwach i osobnikach dorosłych Musca domestica.
Działania biochem./fizjol.
Sfingozyna jest zaangażowana w negatywną regulację proliferacji komórek i stymulację apoptozy. Ma potencjał do kontrolowania aktywności fosfolipaz, kinaz białkowych, kanałów jonowych, receptorów kannabinoidowych typu 1 (CB-1) i receptorów czynnika steroidogennego 1 (SF-1).
Opakowanie
Fiolka z zakrętką z bursztynowego szkła o pojemności 5 ml (860669P-10mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
No data available
Temperatura zapłonu (°C)
No data available
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Ceramides and cerebrosides
Metabolism in the Nervous System, 179-199 (1983)
Olivier Cuvillier
Biochimica et biophysica acta, 1585(2-3), 153-162 (2003-01-18)
The sphingolipid metabolites ceramide, sphingosine, and sphingosine 1-phosphate contribute to controlling cell proliferation and apoptosis. Ceramide and its catabolite sphingosine act as negative regulators of cell proliferation and promote apoptosis. Conversely, sphingosine 1-phosphate, formed by phosphorylation of sphingosine by a