Merck
860663P
Avanti
Sphingosine (d22:1)
Avanti Research - A Croda Brand 860663P, powder
Synonim(y):
D-erytro-sfingozyna (zasada C22)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C22H45NO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
355.60
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 1 × 1 mg (860663P-1mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand 860663P
typ lipidu
sphingolipids
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
OC[C@@](N)([H])[C@]([H])(O)/C=C/CCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C22H45NO2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-22(25)21(23)20-24/h18-19,21-22,24-25H,2-17,20,23H2,1H3/b19-18+/t21-,22+/m0/s1
Klucz InChI
BSHKJMWKIAPLFB-ICWQGCNBSA-N
Opis ogólny
Sfingozyna (d22:1) jest sfingozyną z 20 węglowymi długołańcuchowymi zasadami (LCB). Jest składnikiem glukozyloceramidu Asterias amurensis.
Działania biochem./fizjol.
Sfingozyna negatywnie reguluje proliferację komórek i indukuje apoptozę. Ma zdolność regulowania aktywności fosfolipaz, kinaz białkowych, kanałów jonowych, receptorów kannabinoidowych typu 1 (CB-1) i receptorów czynnika steroidogennego 1 (SF-1).
Opakowanie
Fiolka z zakrętką z bursztynowego szkła o pojemności 5 ml (860663P-1mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
No data available
Temperatura zapłonu (°C)
No data available
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Daisuke Mikami et al.
Journal of oleo science, 65(8), 671-680 (2016-07-20)
Asterias amurensis starfish provide several bioactive species in addition to being fishery waste. Glucosyl ceramides (GlcCers) were extracted from the viscera of these starfish and were isolated by silica gel column chromatography. Degraded GlcCers generated A. amurensis sphingoid bases (ASBs)
Olivier Cuvillier
Biochimica et biophysica acta, 1585(2-3), 153-162 (2003-01-18)
The sphingolipid metabolites ceramide, sphingosine, and sphingosine 1-phosphate contribute to controlling cell proliferation and apoptosis. Ceramide and its catabolite sphingosine act as negative regulators of cell proliferation and promote apoptosis. Conversely, sphingosine 1-phosphate, formed by phosphorylation of sphingosine by a