Merck
700364O
Avanti
Linoleic acid (d5)
Avanti Research - A Croda Brand
Synonim(y):
(9Z,12Z)-octadeca-9,12-dienoic-17,17,18,18,18-d5 acid, Kwas 9,12-oktadekanowy (d5), Kwas linolowy (d5)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H27D5O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
285.48
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.21
Próba
>99% (TLC)
Formularz
oil
opakowanie
pkg of 1 × 10 mg (700364O-10MG)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand
Zastosowanie
lipidomics
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
Zastosowanie
Lipidomika
Cechy i korzyści
Zawiera 1% BHT
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)