Key Documents
700364L
Avanti
Linoleic acid (d5)
Avanti Research™ - A Croda Brand
Synonim(y):
(9Z,12Z)-octadeca-9,12-dienoic-17,17,18,18,18-d5 acid, 9,12-Octadecanoic acid (d5), Linolic acid(d5)
About This Item
Polecane produkty
Próba
>99% (TLC)
Postać
(DCM:Methanol (1:1) solution)
opakowanie
pkg of 1 × 1 mg (700364L-1MG)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research™ - A Croda Brand
Zastosowanie
lipidomics
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
Zastosowanie
Lipidomics
Cechy i korzyści
Contains 1% BHT
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC