Merck
860576P
Avanti
C16 Lactosyl(β) Ceramide (d18:1/16:0)
Avanti Research - A Croda Brand 860576P, powder
Synonim(y):
D-laktozylo-β-1,1′ N-palmitoilo-D-erytro-sfingozyna
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C46H87NO13
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
862.18
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 1 × 5 mg (860576P-5mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand 860576P
typ lipidu
sphingolipids
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[H][C@](/C=C/CCCCCCCCCCCCC)(O)[C@@]([H])(NC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)CO[C@H](O1)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]([C@H]1CO)O[C@H](O2)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]([C@H]2CO)O
InChI
1S/C46H87NO13/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-35(50)34(47-38(51)30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2)33-57-45-43(56)41(54)44(37(32-49)59-45)60-46-42(55)40(53)39(52)36(31-48)58-46/h27,29,34-37,39-46,48-50,52-56H,3-26,28,30-33H2,1-2H3,(H,47,51)
Klucz InChI
HLIJNIKSBCIDGO-QKLMXXKVSA-N
Opis ogólny
Laktozyloceramid (LacCer) to glikosfingolipid, który występuje głównie w układzie nerwowym i osłonce mielinowej. Składa się z hydrofobowego lipidu ceramidu i hydrofilowej cząsteczki cukru.
Zastosowanie
C16 Lactosyl(β) Ceramide (d18:1/16:0) lub D-lactosyl-β-1,1′ N-palmitoyl-D-erythro-sphingosine został użyty jako wzorzec lipidowy w obrazowaniu spektrometrii masowej lipidów w modelu choroby ludzkiej skóry hidradenitis suppurativa. Może być stosowana do przygotowywania liposomów.
Działania biochem./fizjol.
Laktozyloceramid (LacCer) jest lipidem strukturalnym i sygnalizacyjnym. Ma kluczowe znaczenie dla transdukcji sygnału i adhezji komórek. LacCer ułatwia przyleganie drobnoustrojów, a także działa jako receptor adhezyjny dla patogenów. Reguluje komórkową odpowiedź na stres i apoptozę. LacCer moduluje również proliferację komórek i patogenezę drobnoustrojów. Jest zaangażowany we wrodzone odpowiedzi immunologiczne, interakcje patogen-gospodarz i przewlekłe choroby zapalne.
Opakowanie
Fiolka z zakrętką z bursztynowego szkła o pojemności 5 ml (860576P-5mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
najczęściej kupowane z tym produktem
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Chemistry, Biochemistry, and Biology of 1-3 Beta Glucans and Related Polysaccharide, 191, 106-114 (2009)
Biserka Bakrac et al.
The Journal of biological chemistry, 283(27), 18665-18677 (2008-04-30)
Sphingomyelin (SM) is abundant in the outer leaflet of the cell plasma membrane, with the ability to concentrate in so-called lipid rafts. These specialized cholesterol-rich microdomains not only are associated with many physiological processes but also are exploited as cell
Jarod A Fincher et al.
Scientific reports, 9(1), 17508-17508 (2019-11-27)
Neutral lipids have been implicated in a host of potentially debilitating human diseases, such as heart disease, type-2 diabetes, and metabolic syndrome. Matrix-assisted laser desorption ionization (MALDI), the method-of-choice for mass spectrometry imaging (MSI), has led to remarkable success in
Jamie L Betker et al.
Journal of pharmaceutical sciences (2020-02-01)
Nanoparticle-mediated drug delivery has long utilized PEGylation as a mechanism for reducing uptake by the reticuloendothelial system and extending circulation lifetimes. However, studies over the past 2 decades have established that immune responses to PEG can promote clearance on repeat injection