Merck
860626P
Avanti
C8 Dihydroceramide (d18:0/8:0)
Avanti Research - A Croda Brand 860626P, powder
Synonim(y):
N-oktanoilo-D-erytro-spinganina
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C26H53NO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
427.70
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 1 × 5 mg (860626P-5mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand 860626P
typ lipidu
sphingolipids
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
OC[C@]([H])(NC(CCCCCCC)=O)[C@]([H])(O)CCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C26H53NO3/c1-3-5-7-9-10-11-12-13-14-15-16-18-19-21-25(29)24(23-28)27-26(30)22-20-17-8-6-4-2/h24-25,28-29H,3-23H2,1-2H3,(H,27,30)/t24-,25+/m0/s1
Klucz InChI
LGOFBZUQIUVJFS-LOSJGSFVSA-N
Zastosowanie
Dihydroceramid C8 (d18:0/8:0) został użyty jako wzorzec wewnętrzny do ilościowego oznaczania lipidów ekstrahowanych z ludzkiego osocza metodą chromatografii cieczowej ze spektrometrią mas podczas lipidomiki osocza o wysokiej przepustowości.
Działania biochem./fizjol.
Dihydroceramid C8 (d18:0/8:0) lub N-oktanoilo-D-erytro-sfinganina to syntetyczny dihydroceramid. Dihydroceramid działa jako prekursor syntezy ceramidude-novo . Dihydroceramid C8 naśladuje γ-tokotrienol (γTE) w stymulowaniu ekspresji białka docelowego NF-κB A20, zwiększając stres retikulum endoplazmatycznego (ER) i zmniejszając aktywację czynnika martwicy nowotworów (TNF) wyzwalanego przez czynnik jądrowy kappa B (NF-κB).
Opakowanie
Fiolka z zakrętką z bursztynowego szkła o pojemności 5 ml (860626P-5mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Jennifer T Saville et al.
Journal of inherited metabolic disease (2019-11-11)
Gaucher disease (GD) is an inherited metabolic disorder characterised by impaired catabolism of the glycosphingolipid, glucosylceramide. The deacetylated derivative, glucosylsphingosine (GluSph, lyso-Gb1) has materialised as a biomarker for GD. Further appraisal of the clinical utility of GluSph is required in
Vitamin E gamma-tocotrienol inhibits cytokine-stimulated NF-kappaB activation by induction of anti-inflammatory A20 via stress adaptive response due to modulation of sphingolipids
Wang Y, et al.
Journal of Immunology, 195(1), 126-133 (2015)
High-Throughput Plasma Lipidomics: Detailed Mapping of the Associations with Cardiometabolic Risk Factors
Huynh K, et al.
Cell Chemical Biology, 26(1), 71-84 (2019)