Kluczowe dokumenty
830856P
Avanti
17:0 PA
1,2-diheptadecanoyl-sn-glycero-3-phosphate (sodium salt), powder
Synonim(y):
PA(17:0/17:0)
About This Item
Polecane produkty
Próba
>99% (TLC)
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 1 × 25 mg (830856P-25mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research™ - A Croda Brand 830856P
typ lipidu
cardiolipins
phospholipids
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[Na+].[P](=O)([O-])(OC[C@H](OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCC)COC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCC)O
InChI
1S/C37H73O8P.Na/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-36(38)43-33-35(34-44-46(40,41)42)45-37(39)32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2;/h35H,3-34H2,1-2H3,(H2,40,41,42);/q;+1/p-1/t35-;/m1./s1
Klucz InChI
IAELRFKIVVBNTO-RUQJKXHKSA-M
Opis ogólny
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Opakowanie
Informacje prawne
najczęściej kupowane z tym produktem
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)