Merck
860529P
Avanti
C12 Sphingosyl PE (d17:1/12:0)
Avanti Research - A Croda Brand 860529P, powder
Synonim(y):
N-lauroilo-D-erytro-spingozylo-fosfoetanoloamina (zasada C17)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C31H63N2O6P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
590.82
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 1 × 5 mg (860529P-5mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand 860529P
typ lipidu
sphingolipids
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
CCCCCCCCCCCC/C=C/[C@@]([H])(O)[C@@]([H])(NC(CCCCCCCCCCC)=O)COP([O-])(OCC[NH3+])=O
InChI
1S/C31H63N2O6P/c1-3-5-7-9-11-13-14-15-17-18-20-22-24-30(34)29(28-39-40(36,37)38-27-26-32)33-31(35)25-23-21-19-16-12-10-8-6-4-2/h22,24,29-30,34H,3-21,23,25-28,32H2,1-2H3,(H,33,35)(H,36,37)/b24-22+/t29-,30+/m0/s1
Klucz InChI
ZIEWVPJUBVRCAL-DQBIDPIGSA-N
Opis ogólny
C12 sfingozylo PE (d17:1/12:0) lub N-lauroilo-D-erytrofosfingozylofosfoetanoloamina(zasada C17) jest syntetycznym fosfingolipidem. Sfingozylofosfoetanoloamina (PE) jest pochodną sfingozyny, w której grupy aminowe C-2 i hydroksylowe C-1 szkieletu sfingozyny są podstawione odpowiednio kwasem laurynowym i grupami PE.
Zastosowanie
Można stosować C12 sfingozyl PE (d17:1/12:0) lub N-lauroilo-D-erytrofosfingozylofosfoetanoloaminę(zasadę C17):
  • jako wewnętrzny wzorzec lipidów do ekstrakcji lipidów Folcha
  • jako wzorzec wewnętrzny do ekstrakcji lipidów metodą Bligha i Dyera
  • stosowany jako wzorzec do ilościowego oznaczania ceramidowych fosfoetanoloamin (CerPE) lipidów obecnych w Bacteroides thetaiotaomicron
Opakowanie
Fiolka z zakrętką z bursztynowego szkła o pojemności 5 ml (860529P-5mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Ion Mobility-Mass Spectrometry (2019)
Hema Balakrishna Bhat et al.
FASEB journal : official publication of the Federation of American Societies for Experimental Biology, 29(9), 3920-3934 (2015-06-11)
Ceramide phosphoethanolamine (CPE), a sphingomyelin analog, is a major sphingolipid in invertebrates and parasites, whereas only trace amounts are present in mammalian cells. In this study, mushroom-derived proteins of the aegerolysin family—pleurotolysin A2 (PlyA2; K(D) = 12 nM), ostreolysin (Oly;