Merck
860615P
Avanti
Sphingosyl PE (d18:1)
Avanti Research - A Croda Brand 860615P, powder
Synonim(y):
D-erytro-spingozylo-fosfoetanoloamina
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H43N2O5P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
422.54
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 1 × 5 mg (860615P-5mg)
pkg of 1 × 50 mg (860615P-50mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand 860615P
typ lipidu
sphingolipids
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[H][C@](/C=C/CCCCCCCCCCCCC)(O)[C@@]([H])(N)COP([O-])(OCC[NH3+])=O
InChI
1S/C20H43N2O5P/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-20(23)19(22)18-27-28(24,25)26-17-16-21/h14-15,19-20,23H,2-13,16-18,21-22H2,1H3,(H,24,25)/b15-14+/t19-,20+/m0/s1
Klucz InChI
BPQSOCLDFWBDKN-PPQGUHKJSA-N
Opis ogólny
Sfingozylowy PE (d18:1), znany również jako D-erytrofosfingozylofosfoetanoloamina (PE), strukturalnie obejmuje PE (d18:1/16:0) przyłączony do łańcucha N-16:0 sfingozylu.
Opakowanie
Fiolka z zakrętką z bursztynowego szkła o pojemności 5 ml (860615P-50 mg)
Fiolka z zakrętką z bursztynowego szkła o pojemności 5 ml (860615P-5mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Anders Björkbom et al.
Biochimica et biophysica acta, 1798(3), 453-460 (2009-11-17)
Inositol phosphorylceramides (IPCs) are a class of anionic sphingolipids with a single inositol-phosphate head group coupled to ceramide. IPCs and more complex glycosylated IPCs have been identified in fungi, plants and protozoa but not in mammals. IPCs have also been