Merck
860541P
Avanti
C8 Lactosyl(β) Ceramide (d18:1/8:0)
Avanti Research - A Croda Brand 860541P, powder
Synonim(y):
D-laktozylo-β-1,1′ N-oktanoilo-D-erytrofingozyna
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C38H71NO13
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
749.97
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 1 × 5 mg (860541P-5mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand 860541P
typ lipidu
sphingolipids
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[H][C@](/C=C/CCCCCCCCCCCCC)(O)[C@@]([H])(NC(CCCCCCC)=O)CO[C@H](O1)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]([C@H]1CO)O[C@H](O2)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]([C@H]2CO)O
InChI
1S/C38H71NO13/c1-3-5-7-9-10-11-12-13-14-15-16-18-19-21-27(42)26(39-30(43)22-20-17-8-6-4-2)25-49-37-35(48)33(46)36(29(24-41)51-37)52-38-34(47)32(45)31(44)28(23-40)50-38/h19,21,26-29,31-38,40-42,44-48H,3-18,20,22-25H2,1-2H3,(H,39,43)/b21-19+/t26-,27+,28?,29?,31-,32?,33?,34?,35?,36+,37+,38-/m0/s1
Klucz InChI
JUCWRRXMPGRQOG-WKSBFREFSA-N
Opis ogólny
Laktosyloceramid jest syntetyzowany ze złożonych glikosfingolipidów przez syntazę glukozyloceramidu poprzez pośredni glukozyloceramid karemidu.
Zastosowanie
C8 Lactosyl(β) Ceramide (d18:1/8:0) jest odpowiedni do stosowania jako substrat dla endoglikokeramidazy II. Nadaje się również do stosowania jako syntetyczny wzorzec lipidowy w dwuwymiarowej chromatografii cieczowej z kwadrupolową spektrometrią mas czasu przelotu do profilowania lipidów i analizy lipidomicznej.
Działania biochem./fizjol.
Laktozylo-β1-1′-N-oktanoilo-D-erytro-sfingozyna, podobnie jak inne glikosfingolipidy, stymuluje endocytozę jaskiniową. C8-LacCer pośredniczy w grupowaniu β1-integryn i reorganizacji cytoszkieletu aktynowego w fibroblastach skóry. Wysoki poziom ceramidu laktozylowego prowadzi do zmniejszenia oddychania, co prowadzi do dysfunkcji mitochondriów.
Opakowanie
Fiolka z zakrętką z bursztynowego szkła o pojemności 5 ml (860541P-5mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
A not-stop-flow online normal-reversed-phase two-dimensional liquid chromatography-quadrupole time-of-flight mass spectrometry method for comprehensive lipid profiling of human plasma from atherosclerosis patients
Li M, et al.
Journal of Chromatography A, 1372(3), 110-119 (2014)
The glycosphingolipid, lactosylceramide, regulates beta1-integrin clustering and endocytosis
Sharma DK, et al.
Cancer Research, 65(18), 8233-8241 (2005)
Lipidomic analysis of p-chlorophenylalanine-treated mice using continuous-flow two-dimensional liquid chromatography quadrupole time-of-flight mass spectrometry
Weng R, et al.
Rapid Communications in Mass Spectrometry, 29(16), 1491-1500 (2015)
Mass spectrometry-based identification of carbohydrate anomeric configuration to determine the mechanism of glycoside hydrolases
Shen YH, et al.
Carbohydrate Research, 476(3), 53-59 (2019)
Lactosylceramide contributes to mitochondrial dysfunction in diabetes
Novgorodov SA, et al.
Journal of Lipid Research, 57(4), 546-562 (2016)