Merck
860616P
Avanti
Sphingosyl PI (d18:1)
Avanti Research - A Croda Brand 860616P, powder
Synonim(y):
D-erythro-sphingosyl phosphoinositol
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C24H48NO10P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
541.61
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Postać
powder
opakowanie
pkg of 1 × 1 mg (860616P-1mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand 860616P
typ lipidu
sphingolipids
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[H][C@](/C=C/CCCCCCCCCCCCC)(O)[C@@]([H])([NH3+])COP([O-])(O[C@H]1[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1O)=O
InChI
1S/C24H48NO10P/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-18(26)17(25)16-34-36(32,33)35-24-22(30)20(28)19(27)21(29)23(24)31/h14-15,17-24,26-31H,2-13,16,25H2,1H3,(H,32,33)/b15-14+/t17-,18+,19?,20+,21?,22?,23?,24+/m0/s1
Klucz InChI
NFRGTPKVKNBLRN-VBGCAUIASA-N
Zastosowanie
Sphingosyl PI (d18:1) has been used in the synthesis of D-erythro-N-palmitoyl-inositol-phosphorylceramide.
Opakowanie
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860616P-1mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3