Merck
860683P
Avanti
12:0 Dihydro SM (d18:0/12:0)
Avanti Research - A Croda Brand 860683P, powder
Synonim(y):
N-lauroilo-D-erytro-sphinganylofosforylocholina
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C35H73N2O6P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
648.94
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 1 × 10 mg (860683P-10mg)
pkg of 1 × 5 mg (860683P-5mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand 860683P
typ lipidu
sphingolipids
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[H][C@](CCCCCCCCCCCCCCC)(O)[C@@]([H])(NC(CCCCCCCCCCC)=O)COP([O-])(OCC[N+](C)(C)C)=O
InChI
1S/C35H73N2O6P/c1-6-8-10-12-14-16-17-18-19-21-22-24-26-28-34(38)33(32-43-44(40,41)42-31-30-37(3,4)5)36-35(39)29-27-25-23-20-15-13-11-9-7-2/h33-34,38H,6-32H2,1-5H3,(H-,36,39,40,41)/t33-,34+/m0/s1
Klucz InChI
AAKFURSPBCUAIO-SZAHLOSFSA-N
Opis ogólny
N-lauroilo-D-erytro-sphinganylofosforylocholina(12:0 Dihydro SM (d18:0/12:0)) jest syntetyczną sfingomieliną (SM). Dihydro SM zawiera sfinganinę jako długołańcuchową zasadę.
Zastosowanie
N-lauroilo-D-erytro-sphinganylofosforylocholina(12:0 Dihydro SM (d18:0/12:0)) została użyta jako wzorzec wewnętrzny w spektrometrii mas z jonizacją elektrorozpryskową (ESI-MS) do ilościowego oznaczania lipidów ekstrahowanych z próbek erytrocytów.
Opakowanie
Fiolka z zakrętką z bursztynowego szkła o pojemności 5 ml (860683P-10 mg)
Fiolka z zakrętką z bursztynowego szkła o pojemności 5 ml (860683P-5mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Ayedh Alqarni et al.
Schizophrenia research (2019-10-14)
Omega-3 long chain polyunsaturated fatty acids (n-3 LCPUFA) are necessary for optimum mental health, with recent studies showing low n-3 LCPUFA in people at ultra-high risk (UHR) of developing psychosis. Furthermore, people at UHR of psychosis had increased erythrocyte sphingomyelin
M Kuikka et al.
Biophysical journal, 80(5), 2327-2337 (2001-04-28)
We have prepared acyl chain-defined D-erythro-sphingomyelins and D-erythro-dihydrosphingomyelins and compared their properties in monolayer and bilayer membranes. Surface pressure/molecular area isotherms of D-erythro-N-16:0-sphingomyelin (16:0-SM) and D-erythro-N-16:0-dihydrosphingomyelin (16:0-DHSM) show very similar packing properties, except that the expanded-to-condensed phase transition (crystallization) occurs
Global Trade Item Number
SKUGTIN
860683P-5MG4061835319121
860683P-10MG