Merck
880146P
Avanti
N-TETAMINE-pSar25
Avanti Research - A Croda Brand
Synonim(y):
N,N-ditetradecyl-polysarcosine-25
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C103H184N26O25
Masa cząsteczkowa:
2186.72
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.28
Próba
>99% (TLC)
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 1x25 mg (880146P-25MG)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand
Zastosowanie
advanced drug delivery
typ lipidu
polymerizable lipids
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
CNCC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(CCCCCCCCCCCCCC)CCCCCCCCCCCCCC)=O)=O)=O)=O)=O)=O)=O)=O)=O)=O)=O)=O)=O)=O)=O)=O)=O
Opakowanie
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (880146P-25MG)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)